특징
8-channel
제조업체/상표
Corning 4082
용적
20-200 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Corning® Lambda® plus 8-channel pipettor are designed for universal fit with all pipet tips of common brands.
- Adjustable tip ejector.
- For volume 20-200 μL.
- Thumb wheel or a plunger button to set volume
- Smooth plunger movement and extremely low pipetting forces.
- Accuracy (%) ±3.0 to ±1.0 and Precision (%) <1.5 to <0.6.
- 3-year warranty and Factory calibrated to strict ISO 8655 standards.
- Fully autoclavable and UV resistant.
- Inclusive of a key for easy in-house calibration.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lambda is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.