특징
8-channel
제조업체/상표
Corning 4080
부피 측정 범위
0.5-10 μL
용적
10 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Corning® Lambda® plus 8-channel pipettor is designed for universal fit with all common brands of pipet tips.
- Factory calibrated to strict ISO 8655 standards-3-year warranty.
- Smooth plunger movement and extremely low pipetting forces.
- Fully autoclavable and UV resistant.
- Adjustable tip ejector.
- Engineered to provide the highest levels of accuracy, reproducibility, and comfort.
- Inclusive of key for easy in-house calibration.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lambda is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.