특징
adjustable
manual
no. of channels 1
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
MTC™ Bio P5200-10U
용량
1-10 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
ProPette LE™ Single-Channel Pipettes provide maximum precision at virtually every conceivable volume. They feature a digital micrometer that is adjustable for precise volume control as well as a mechanical volume lock positioned at the top of the pipette that can be engaged or disengaged with one hand. These pipettors are lightweight and finely balanced for maximum ergonomics.
ProPette™ LE, 1 to 10µL
특징 및 장점
- Adjustable with Roto-Lock
- Light weight with reduced forces
- Full volume range (0.1µL-10mL)
- Superior accuracy and reproducibility
- Outstanding user comfort
법적 정보
MTC is a trademark of MTC Bio
ProPette is a trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.