주요 문서
MTCP4311
MTC Bio Pipette Tips For ProPette LE Pipettor
capacity 10 mL, non-sterile, pack of 100 ea (bulk bag)
동의어(들):
pipetting tip, plastic tube
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
NACRES:
NB.02
material
clear
polypropylene
무균
non-sterile
포장
pack of 100 ea (bulk bag)
제조업체/상표
MTC Bio P4311
용량
10 mL
용적
10 mL
일반 설명
Pipette Tips, 10ml, bagged, for ProPette LE 2018 or later, 100/pk.
These tips are designed to fit MTC’s exclusive 300µL single channel ProPette™ LE as well as most popular multi-channel pipettes.
특징 및 장점
  • For Propette 10mL pipettors
  • Extended reach
법적 정보
MTC is a trademark of MTC Bio
ProPette is a trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)