포장
bag of 10 × 10 ea
제조업체/상표
MTC™ Bio P1001-QPS
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Sealing film, qPCR Optical (pressure-sensitive adhesive) ABI Type, 10 bags of 10 seals, 100/pk
특징 및 장점
- RNase, DNase, DNA, and PCR inhibitor free
- Evaporation rates ≤ 5%
- Inner packs of 10 membranes
- -40° to 120°C
법적 정보
MTC is a trademark of MTC Bio
Pure.Amp is a trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.