주요 문서
MTCC3205C
MTC Bio ClearSeal Screw Cap Microtubes
capacity 0.5 mL, sterile, cap, natural, conical bottom, pack of 1000 ea (20 x bags 50 ea)
동의어(들):
centrifuge tube, screw-cap tube
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121703
NACRES:
NB.11
material
clear cap
clear tube
conical bottom
polypropylene
round
screw top cap
무균
sterile
특징
cap natural
포장
pack of 1000 ea (20 x bags 50 ea)
제조업체/상표
MTC Bio C3205-C
파라미터
21,000 xcg speed
용량
0.5 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Screw-cap microtubes include assembled caps with silicone O-rings that assure a leakproof seal from -86°C to +121°C and can be centrifuged at up to 22,000×g.
특징 및 장점
  • non-graduated
  • ultra-clear polypropylene
  • leak-proof O-ring seal from -86°C to +121°C
  • Max 22,000×g
  • sterile; RNase, DNase & Pyrogen free
법적 정보
ClearSeal is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)