주요 문서
BR780760
BRAND® micro tubes without tamper-evident screw cap
capacity 0.5 mL, self-standing bottom, non-sterile
동의어(들):
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121702
NACRES:
NB.43
material
colorless tube
polypropylene tube
self-standing bottom
무균
non-sterile
포장
pack of 1000 ea
제조업체/상표
BRAND 780760
용량
0.5 mL
튜브 직경
13 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Operating range: -196 °C to +121 °C. Autoclavable at 121 °C (2 bar), acc. DIN EN 285.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)