material
assorted colors cap
polypropylene
round
screw top cap
무균
non-sterile
포장
pack of 1000 ea
제조업체/상표
MTC™ Bio C3175-AST
capacity × W
2.0 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Screw cap for 2.0mL microtube MTC3172-1000EA, assorted colors (red, blue, green, yellow, orange), non-sterile, with installed O-ring. Packaged as 5 Individually colored bags of 200 caps, total 1000 caps.
특징 및 장점
- Ultra-clear polypropylene
- Non-graduated
- Resealable bags of 50
- Leak-proof O-ring seal from -86°C to +121°C
- Sterile, RNase, DNase, Pyrogen free
법적 정보
ClearSeal is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.