material
blue cap
clear
high-density polyethylene cap
polypropylene
screw top cap
self-standing
무균
sterile
포장
pkg of 1000 ea (individually wrapped)
제조업체/상표
MTC™ Bio C2231-W
파라미터
22,000 × g speed
용량
2.0 mL
직경 × 길이
12.8 mm × 46 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Screw-cap microtubes, 2.0mL, with O-ring, , molded graduations, caps attached, sterile, individually wrapped, 500/cs
ScrewSeal™ screw-cap microtubes are made from ultra-clear polypropylene, these screw cap microtubes include assembled caps with silicone O-rings that assure a leak-proof seal from -90°C to +121°C. Sterile, RNase, DNase, & pyrogen free and may be centrifuged at up to 22,000×g.
특징 및 장점
- Ultra-clear polypropylene
- Molded or non-graduated options
- Leak-proof O-ring seal
- Light-blocking amber available
- Sterile, RNase, DNase, Pyrogen free
법적 정보
MTC is a trademark of MTC Bio
ScrewSeal is a trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.