주요 문서
MTCB1212
MTC Bio MultiBox for Western Blotting
2 compartments, L × W × D 85 mm (311/32 in.) × 85 mm (311/32 in.) × 30 mm (13/16 in.), for Novex Mini (8x8cm), Bio-Rad Mini (7x8cm) and others
동의어(들):
gel processing box, multi gel processing box
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.15
material
polystyrene
포장
pack of 6 ea
제조업체/상표
MTC Bio B1212
길이 × 너비 × 깊이
85 mm (311/32 in.) × 85 mm (311/32 in.) × 30 mm (13/16 in.)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
MultiBox, 2 compartments, 85 x 85 x 30mm each (311/32 x 311/32 x 13/16 in.), for Novex Mini (8x8cm), Bio-Rad Mini (7x8cm) and others, 6/pk
The MultiBox Western Blotting Box provides the ease and convenience of using one box to process multiple gels, allowing users to compare results side by side in real time.
특징 및 장점
  • A perfect box for every blot
  • Reduce antibody usage
  • Hinged lid minimizes evaporation
  • For halves, wholes, strips or minis
법적 정보
MTC is a trademark of MTC Bio
MultiBox is a trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)