material
polystyrene
포장
pack of 4 ea
제조업체/상표
MTC™ Bio B1206
길이 × 너비 × 깊이
33 mm (4 in.) × 103 mm (1 1/4 in.) × 35 mm (1 3/8 in.)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
MultiBox™, 6 compartments, 33 x 103 x 35mm each (4 x 11/4 x 13/8 in.), for Protean 3 (cut-up), 4/pk
The MultiBox™ Western Blotting Box provides the ease and convenience of using one box to process multiple gels, allowing users to compare results side by side in real time.
특징 및 장점
- A perfect box for every blot
- Reduce antibody usage
- Hinged lid minimizes evaporation
- For halves, wholes, strips or minis
법적 정보
MTC is a trademark of MTC Bio
MultiBox is a trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.