주요 문서
MTCA8813
MTC Bio Blu-Lite UHC Autoradiography Flim
W × L 5 in. × 7 in.
동의어(들):
blotting film, western imaging film
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105341
NACRES:
NB.15
포장
pack of 100 ea
제조업체/상표
MTC Bio A8813
너비 × 길이
5 in. × 7 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Blu-Lite UHC Autoradiography film, 5x7in, 100 sheets/box
특징 및 장점
  • Medium/dark blue base
  • Ideal for chemiluminescence
  • Ultra-high contrast
  • Ideal for 14C, 32P, 33P, 125I, and 35S
법적 정보
Blu-Lite is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)