주요 문서
MTCA8401B
MTC Bio BenchBin Benchtop Biohazard Bin
capacity 1.5 L
동의어(들):
bio waste bin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
24111500
NACRES:
NB.15
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
MTC Bio A8401B
용량
1.5 L
일반 설명
BenchBin Benchtop Biohazard Bin, 1.5L, 7 x 5 x7in, 1/ea
특징 및 장점
  • Safely dispose of tips, tubes, gloves, etc.
  • Secures and covers hazardous waste
  • Easy push open/close spring lid
  • Compact footprint – 7 x 5 x 7in.
법적 정보
BenchBin is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)