주요 문서
M9009
Sigma-Aldrich
Maleic acid disodium salt hydrate
≥98%
동의어(들):
Sodium maleate hydrate, Sodium toxilate hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H2Na2O4 · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
160.04 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Quality Level
분석
≥98%
양식
liquid
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[O-]C(=O)\C=C/C([O-])=O
InChI
1S/C4H4O4.2Na.H2O/c5-3(6)1-2-4(7)8;;;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);;;1H2/q;2*+1;/p-2/b2-1-;;;
InChI key
AJNPUGKXELKSHS-GRHBHMESSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)