추천 제품
Grade
reagent grade
Quality Level
vapor density
4.0 (at °C, vs air)
vapor pressure
≤0.1 at hPa ( 20 °C)
제품 라인
ReagentPlus®
분석
≥99% (HPLC)
양식
powder
농도
≤100%
불순물
≤2.0% water
무기 잔류물
≤0.1%
pH
1,3 -at 100 g/l (at 20 °C)
pKa(25 °C)
(1) 1.97, (2) 6.24
bp
157.8 °C/316.0 °F -at 997 hPa
mp
130-135 °C (lit.)
solubility
water: soluble 478,8 g/L at at 20 °C (Completely )
density
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-
InChI key
VZCYOOQTPOCHFL-UPHRSURJSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
프로토콜
In Situ Hybridization of Whole-Mount Mouse Embryos with RNA Probes: Hybridization, Washes, and Histochemistry