주요 문서
L8394
Sigma-Aldrich
Sigma label tape
white
동의어(들):
Labeling tape, Sigma tape
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
55121611
NACRES:
NB.35
material
white
포장
pkg of 1 roll
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
너비
3/4 in. (1.91 cm)
중심부 크기
3 in. (7.62 cm)
롤 크기
2160 in. (55 m)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
All purpose, self-adhesive tape can be written on with pen, pencil or permanent marker. Temperatures from -23°C to +121°C will not affect tape.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)