L1292
Latanoprost acid
≥95% (HPLC)
동의어(들):
(5Z,9α,11α,15R)-9,11,15-Trihydroxy-17-phenyl-18,19,20-trinor-prost-5-en-1-oic acid, (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-[(3R)-3-hydroxy-5-phenylpentyl]cyclopentyl]hept-5-enoic acid, PhXA 85
분석
≥95% (HPLC)
광학 활성
[α]/D 26.0 to 36.0°, c = 0.1 in methanol
색상
pale yellow, oil
solubility
DMSO: freely soluble
methanol: soluble
주관자
Johnson & Johnson
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@H](CC[C@H]1[C@H](O)C[C@H](O)[C@@H]1C\C=C/CCCC(O)=O)CCc2ccccc2
InChI
1S/C23H34O5/c24-18(13-12-17-8-4-3-5-9-17)14-15-20-19(21(25)16-22(20)26)10-6-1-2-7-11-23(27)28/h1,3-6,8-9,18-22,24-26H,2,7,10-16H2,(H,27,28)/b6-1-/t18-,19+,20+,21-,22+/m0/s1
InChI key
HNPFPERDNWXAGS-NFVOFSAMSA-N
유전자 정보
mouse ... Ptgfr(19220)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
포장
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
관련 콘텐츠
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research