JN0004
Tolmetin sodium dihydrate
≥98% (HPLC)
동의어(들):
Tolmetin sodium salt dihydrate, 1-Methyl-5-(4-methylbenzoyl)-1H-pyrrole-2-acetic acid sodium salt dihydrate, Sodium 2-(1-methyl-5-(4-methylbenzoyl)-1H-pyrrol-2-yl)acetate dihydrate, 1-Methyl-5-(p-toluoyl)pyrrole-2-acetic acid sodium salt dihydrate
About This Item
추천 제품
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
저장 온도
room temp
SMILES string
[Na+].[H]O[H].[H]O[H].Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(CC([O-])=O)n2C
InChI
1S/C15H15NO3.Na.2H2O/c1-10-3-5-11(6-4-10)15(19)13-8-7-12(16(13)2)9-14(17)18;;;/h3-8H,9H2,1-2H3,(H,17,18);;2*1H2/q;+1;;/p-1
InChI key
QQILXENAYPUNEA-UHFFFAOYSA-M
유전자 정보
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.