주요 문서
I4879
Sigma-Aldrich
L-Isoleucine β-naphthylamide
≥98% (TLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H20N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
256.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
제품명
L-Isoleucine β-naphthylamide,
분석
≥98% (TLC)
Quality Level
양식
powder
색상
white to off-white
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)Nc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C16H20N2O/c1-3-11(2)15(17)16(19)18-14-9-8-12-6-4-5-7-13(12)10-14/h4-11,15H,3,17H2,1-2H3,(H,18,19)/t11-,15-/m0/s1
InChI key
CEZPKIGJZWWHJT-NHYWBVRUSA-N
픽토그램
Health hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)