특징
Lined
포장
pk of 12
길이 × 너비
218 × 281 mm
색상
red
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Use these notebooks to keep information safe and well organized. Record research data, experimental procedures, and design ideas.
특징 및 장점
- numbered, acid-free, pages include spaces for title, project number, book number, date, and witness signature
- lined notebooks feature college-ruled pages for easy report writing
- covers for all versions are waterproof and chemical resistant
- all notebooks contain periodic and conversion tables in the back
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.