특징
Holds 5 x 50 mL tubes
포장
case of 1
pack of 1
제조업체/상표
Corning 480129
적합성
suitable for (use with Corning LSE digital dry bath heater, single block)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Corning LSE single blocks are suitable for the following digital dry baths:
CLS6785SB, CLS6786SB, CLS6787SB
CLS6785SB, CLS6786SB, CLS6787SB
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.