주요 문서
HS206372B
Transfer Pipette
working volume 2 mL, sterile, pack of 500 ea (packed as 20 EA)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.04
material
polyethylene
무균
sterile
특징
graduations 0.25 mL
포장
pack of 500 ea (packed as 20 EA)
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS206372B
용량
5 mL
작업 용적
2 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
The Transfer Pipette is a one-piece, unbreakable polyethylene plastic pipette, and is well-suited for blood banking, urinalysis, hematology, wet chemistry, microbiology, and serology.
특징 및 장점
  • 2 mL working volume (5 mL volume) x 155 mm L, .50 mL graduations
  • Sterile, 20 x wrapped at a time
  • Lot-to-lot traceability
  • Disposable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)