material
polyethylene
무균
non-sterile
특징
graduations 0.5 mL
포장
pack of 500 ea (bulk packed)
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS206373A
용량
7 mL
작업 용적
3 mL
응용 분야
PFAS testing
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
The Transfer Pipette is a one-piece, unbreakable polyethylene plastic pipette, and is well-suited for blood banking, urinalysis, hematology, wet chemistry, microbiology, and serology.
특징 및 장점
- 3 mL working volume (7 mL volume) x 155 mm L, .50 mL graduations
- Bulk packed in a handy dispenser box
- Disposable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.