주요 문서
HS15092D
Mini magnifer for use with mini led light box, free standing
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS15092D
일반 설명
Mini Magnifier enlarges objects for easier viewing . Swiveling, molded lens with 1.75X magnification. Dimensions: 6.3 x 5.3 x 8.1 in (16.1 x 13.5 x 20.7 cm). The perfect accessory for the eCount.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)