material
polypropylene
특징
Holds 81 x 1.5-2.0 mL tubes
포장
pkg of 5
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS120039
크기
130x130x47 mm
색상
orange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Compact footprint for microtube and cryogenic vial storage.
Each Heathrow Scientific Microtube Storage boxes is designed for quick visual identification.
- Made from polypropylene
- Store microtubes or cryogenic vials
- Easy open, friction fit lid
- Safe for low temperature storage
- Black light tight version available for light sensitive samples
- Tubes: 1.5/2.0 mL
- Wells: 81
- Well Dia: 12.3 mm
- Dimensions: 5.1 x 5.1 x 1.9 in (13 x 13 x 4.7 cm)
- Autoclavable
Each Heathrow Scientific Microtube Storage boxes is designed for quick visual identification.
- Uniform wells with location ID
- Tube capacity is indicated on the outside of the box
- Translucent vibrant colors with a frosted labeling area
- Debossed with a distinctive wave design
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.