material
acrylic
clear
특징
holds Soft covers (including bouffant caps, beard covers, shoe covers) and small items, accessories
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS1040C
길이 × 너비 × 높이
227 mm × 162 mm × 61 mm
일반 설명
The Soft Covers, translucent Dispenser stores and dispenses with ease while providing quick access to safety accessories.
특징 및 장점
- Hinged lid protects contents from dust and debris
- Set on counter or wall mount (screws included)
- Great for holding other personal items
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.