HPA002647
Anti-NCAPH antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
동의어(들):
Anti-Barren homolog protein 1 antibody produced in rabbit, Anti-Chromosome-associated protein H antibody produced in rabbit, Anti-Condensin complex subunit 2 antibody produced in rabbit, Anti-Non-SMC condensin I complex subunit H antibody produced in rabbit, Anti-XCAP-H homolog antibody produced in rabbit, Anti-hCAP-H antibody produced in rabbit
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
제품 라인
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
양식
buffered aqueous glycerol solution
종 반응성
human
향상된 검증
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
기술
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
면역원 서열
LHCQDYRSELLFPSDVQTLSTGEPLELPELGCVEMTDLKAPLQQCAEDRQICPSLAGFQFTQWDSETHNESVSALVDKFKKNDQVFDINAEVDESDCGDFPDGSLGDDFDANDEPDHT
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... NCAPH(23397)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
면역원
애플리케이션
Western Blotting (1 paper)
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
결합
물리적 형태
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.