주요 문서
H9897
Sigma-Aldrich
HEPES hemisodium salt
dry powder
동의어(들):
4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid hemisodium salt, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulfonic acid) hemisodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H17.5N2O4S· 0.5Na
CAS Number:
Molecular Weight:
249.30
UNSPSC 코드:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
양식
dry powder
Quality Level
pH
7.0-8.0
유용한 pH 범위
6.8-8.2
pKa 
7.5
저장 온도
room temp
SMILES string
[Na+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChI key
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
foil pouches
재구성
Contents of each pouch dissolved in 1 liter deionized water will yield 0.1 M sodium HEPES buffer, pH 7.5 at 25 °C.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Mario Vieweger et al.
Biophysical journal, 114(8), 1762-1775 (2018-04-26)
Structural RNA domains are widely involved in the regulation of biological functions, such as gene expression, gene modification, and gene repair. Activity of these dynamic regions depends sensitively on the global fold of the RNA, in particular, on the binding