생물학적 소스
bovine testis
Quality Level
결합
conjugate (Glucosaminoglycan)
유형
Type IV-S
양식
lyophilized powder (essentially salt-free)
특이 활성도
750-3000 units/mg solid
분자량
~55 kDa (four subunits of 14 kDa each)
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
관련 질환(들)
cancer
저장 온도
−20°C
유전자 정보
cow ... HYAL1(515397) , HYAL2(281838)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
단위 정의
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
이미 열람한 고객
문서
A key resource feature at our Enzyme Explorer section of biochemicals is "Enzymes for Carbohydrate Analysis and Digestion." Offering kits, reagents, analysis, lists of enzymes related to PTM and carbohydrate metabolism.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.