H2270
Hydrocortisone 21-hemisuccinate sodium salt
powder, BioReagent, suitable for cell culture
동의어(들):
11β,17α,21-Trihydroxy-4-pregnene-3,20-dione 21-hemisuccinate sodium salt, Cortisol 21-hemisuccinate sodium salt
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic (organic)
제품 라인
BioReagent
분석
≥90% (HPLC)
양식
powder
기술
cell culture | mammalian: suitable
solubility
H2O: 50 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C1CC[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(O)C(COC(CCC([O-])=O)=O)=O)=C1.[Na+]
InChI
1S/C25H34O8.Na/c1-23-9-7-15(26)11-14(23)3-4-16-17-8-10-25(32,24(17,2)12-18(27)22(16)23)19(28)13-33-21(31)6-5-20(29)30;/h11,16-18,22,27,32H,3-10,12-13H2,1-2H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/t16-,17-,18-,22+,23-,24-,25-;/m0./s1
InChI key
HHZQLQREDATOBM-CODXZCKSSA-M
유전자 정보
human ... NR3C1(2908)
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Repr. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable