항체 형태
ascites fluid
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
IAP-28, monoclonal
분자량
antigen 25 kDa
포함
15 mM sodium azide
종 반응성
chicken, bovine, frog, rabbit, guinea pig, turkey, Drosophila, mouse, rat, human
기술
immunohistochemistry: suitable using frozen sections of chicken gizzard smooth muscle
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable using formalin-fixed, heat-shocked cultured chick embryo fibroblasts
radioimmunoassay: suitable
western blot: 1:500 using turkey gizzard extract
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... HSPB1(3315)
mouse ... Hspb1(15507)
rat ... Hspb1(24471)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
- immunoblotting
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- radioimmunoassay (RIA)
- immunocytochemistry
- immunohistofluorescence assay
- immunopurification
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
저장 및 안정성
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.