항체 형태
purified from hybridoma cell culture
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
HDAC4-144, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~140 kDa
종 반응성
human, rat, mouse
향상된 검증
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
농도
~2 mg/mL
기술
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-2 μg/mL using total cell extracts of NIH3T3 fibroblasts cells
동형
IgG2a
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... HDAC4(9759)
mouse ... Hdac4(208727)
rat ... Hdac4(363287)
일반 설명
애플리케이션
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- immunoprecipitation
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서
Huntington's disease (HD) is an autosomal dominant, late-onset neurodegenerative disorder characterized by a selective neuronal cell death in the cortex and striatum leading to cognitive dysfunction, motor impairment and behavioral changes.