항체 형태
purified from hybridoma cell culture
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
HDAC5-35, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~124 kDa
종 반응성
rat, mouse, human
농도
~2 mg/mL
기술
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 4-8 μg/mL using total cell extracts of NIH3T3 fibroblast cell or SW480 cell extract
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... HDAC5(10014)
mouse ... Hdac5(15184)
rat ... Hdac5(84580)
일반 설명
애플리케이션
- western blotting
- immunostaining
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry
- immunoprecipitation
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
문서
Huntington's disease (HD) is an autosomal dominant, late-onset neurodegenerative disorder characterized by a selective neuronal cell death in the cortex and striatum leading to cognitive dysfunction, motor impairment and behavioral changes.