주요 문서
GBL246879
Grace Bio-Labs ProPlate® tray and cover
for stainless steel spring clip modules, holds 3 slide modules
동의어(들):
slide holder, slide module
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.15
무균
non-sterile
제조업체/상표
Grace Bio-Labs 246879
외부 크기
85.3 mm × 127.5 mm
색상
none
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Organize up to 3 chambered slides into the footprint of a microtiter plate for use with automated liquid handling robots or plate washers.
법적 정보
ProPlate is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)