주요 문서
GBL204970
Grace Bio-Labs FlexWell slide tray
holds up to 4 slides
동의어(들):
Slide store, slide holder
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41123302
NACRES:
NB.22
material
acrylic
특징
Holds 4 x slides 76x26 mm
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Grace Bio-Labs 204970
외부 크기
85.4 mm × 127.6 mm
일반 설명
FlexWell 4 slide tray holds up to 4 slides, outside tray dimentsion L 85.4 mm x W 127.6 mm
법적 정보
FlexWell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)