제품명
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein antibody, Mouse monoclonal, clone G-A-5, purified from hybridoma cell culture
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified from hybridoma cell culture
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
G-A-5, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~50 kDa
종 반응성
rat, human, pig
농도
~1.0 mg/mL
기술
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using alcohol-fixed sections of rat brain/cerebellum.
western blot: suitable
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... GFAP(2670)
mouse ... Gfap(14580)
pig ... GFAP(396562)
rat ... Gfap(24387)
일반 설명
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
추천
항체
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable