생물학적 소스
Neosartorya fischeri
Quality Level
양식
film
solubility
acetonitrile: soluble 5 mg/mL
methanol: soluble 5 mg/mL
DMSO: soluble
chloroform: soluble
항생제 활성 스펙트럼
fungi
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1ccc2c3C[C@@H]4N([C@@H](\C=C(/C)C)c3[nH]c2c1)C(=O)[C@@H]5CCCN5C4=O
InChI
1S/C22H25N3O3/c1-12(2)9-18-20-15(14-7-6-13(28-3)10-16(14)23-20)11-19-21(26)24-8-4-5-17(24)22(27)25(18)19/h6-7,9-10,17-19,23H,4-5,8,11H2,1-3H3/t17-,18-,19-/m0/s1
InChI key
DBEYVIGIPJSTOR-FHWLQOOXSA-N
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
포장
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
이미 열람한 고객
문서
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
관련 콘텐츠
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox