C1017
Citrinin
from Penicillium citrinum, ≥98% (HPLC), powder, mycotoxin
동의어(들):
(3R,4S)-8-Hydroxy-3,4,5-Trimethyl-6-Oxo-4,6-Dihydro-3H-Isochromene-7-Carboxylic Acid, 4,6-Dihydro-8-hydroxy-3,4,5-trimethyl-6-oxo-3H-2-benzopyran-7-carboxylic acid
About This Item
추천 제품
제품명
Citrinin, from Penicillium citrinum, ≥98% (HPLC)
생물학적 소스
Penicillium citrinum
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@H]1OC=C2C(O)=C(C(O)=O)C(=O)C(C)=C2[C@@H]1C
InChI
1S/C13H14O5/c1-5-7(3)18-4-8-9(5)6(2)11(14)10(12(8)15)13(16)17/h4-5,7,15H,1-3H3,(H,16,17)/t5-,7-/m1/s1
InChI key
CQIUKKVOEOPUDV-IYSWYEEDSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
- a standard for calibration curve preparation for citrinin quantification Monascus purpureus ATCC 36928
- an internal standard in thin layer chromatography (TLC) for characterizing the citrinin from Aspergillus and Penicillium strains
- standard to characterize citrinin for rotten apples TLC
생화학적/생리학적 작용
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges