주요 문서
F1924
Sigma-Aldrich
α-1→(2,3,4)-Fucosidase solution from Xanthomonas sp.
buffered aqueous solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
EC 번호:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
NACRES:
NA.32
양식
buffered aqueous solution
Quality Level
특이 활성도
≥0.5 units/mg protein
포장
vial of 0.004 unit
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
단위 정의
One unit will hydrolyze 1 μmole fucose from 3-fucosyllactose per min at pH 5.0 at 37 °C.
물리적 형태
Solution in 20 mM Tris-HCl, pH 7.5, 25 mM NaCl
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)