주요 문서
E8904
Sigma-Aldrich
E-Toxate reagent from Limulus polyphemus
sufficient for 50 tests
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.26
양식
dry concentrate
Quality Level
사용
sufficient for 50 tests
민감도 측정 범위
0.05-0.1 EU/mL
저장 온도
−20°C
기타 정보
Reconstitute to 5 mL per vial.
법적 정보
E-Toxate is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)