E4786
Escitalopram oxalate
≥98% (HPLC), powder, serotonin reuptake inhibitor
동의어(들):
S-(+)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitrile oxalate, S-(+)-Citalopram oxalate
About This Item
추천 제품
제품명
Escitalopram oxalate, ≥98% (HPLC), powder
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
white to tan
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
주관자
Forest Labs
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(O)=O.CN(C)CCC[C@]1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C20H21FN2O.C2H2O4/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20;3-1(4)2(5)6/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)/t20-;/m0./s1
InChI key
KTGRHKOEFSJQNS-BDQAORGHSA-N
유전자 정보
human ... SLC6A4(6532)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
이미 열람한 고객
문서
Sigma-Aldrich offers many products related to serotonin receptors for your research needs.