A7861
Asenapine maleate
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(3aRS,12bRS)-5-Chloro-2-methyl-2,3,3a,12btetrahydro-1Hdibenzo[2,3:6,7]oxepino[4,5-c]pyrrole (2Z)-2-butenedioate, Org 5222, trans-5-Chloro-2,3,3a,12b-tetrahydro-2-methyl-1H-dibenz(2,3:6,7)oxepino(4,5-c)pyrrole maleate
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to off-white
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
주관자
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN1C[C@H]2[C@H](C1)c3cc(Cl)ccc3Oc4ccccc24
InChI
1S/C17H16ClNO.C4H4O4/c1-19-9-14-12-4-2-3-5-16(12)20-17-7-6-11(18)8-13(17)15(14)10-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-8,14-15H,9-10H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t14-,15-;/m1./s1
InChI key
GMDCDXMAFMEDAG-CHHFXETESA-N
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서
Sigma-Aldrich offers many products related to serotonin receptors for your research needs.