E1905
(+)-Etomoxir sodium salt hydrate
≥98% (HPLC), powder, CPT-1 inhibitor
동의어(들):
R(+)-2-[6-(4-Chlorophenoxy)hexyl]-oxirane-2-carboxylic acid sodium salt hydrate
About This Item
추천 제품
제품명
(+)-Etomoxir sodium salt hydrate, ≥98% (HPLC), powder
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white
solubility
H2O: freely soluble
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O.[Na+].[O-]C(=O)[C@@]2(CCCCCCOc1ccc(Cl)cc1)CO2
InChI
1S/C15H19ClO4.Na.H2O/c16-12-5-7-13(8-6-12)19-10-4-2-1-3-9-15(11-20-15)14(17)18;;/h5-8H,1-4,9-11H2,(H,17,18);;1H2/q;+1;/p-1/t15-;;/m1../s1
InChI key
WENJLJJSJDAJDN-QCUBGVIVSA-M
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
이미 열람한 고객
관련 콘텐츠
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research