제조업체/상표
Corning 70075-50
용적
50 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These Pyrex VISTA cylinders are calibrated "to contain" (TC). They are supplied in two parts - a strong, accurate glass graduate and a detachable, sturdy plastic base which absorbs impacts and reduces breakage. Tolerances are +/- 5% of total at any point. By removing the base, the graduate can be conveniently stacked. Bumper guards are supplied with 25 mL through 100 mL inclusive. The 10 mL has a funnel top for careful pouring.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.