주요 문서
CLS4410
Corning® 96 well PP 1.2 mL cluster tubes
96 well polypropylene cluster tubes, individual tube format, non-treated, non-sterile, clear, 96 tubes/rack, 960/cs
동의어(들):
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well plates, Corning tubes, cap tubes, polypropylene tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.13
material
polypropylene
round bottom wells clear
무균
non-sterile
특징
lid: no
Plate format: 96 well cluster tubes
포장
pack of 96
case of 960
제조업체/상표
Corning 4410
튜브 O.D.
0.343 in.
튜브 용량
1.2 mL
튜브 작업 용적
≤1mL
색상
clear plate
clear
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Cluster tubes are composed of 1.2mL 96 individual polypropylene tubes in a 96 well microplate rack with lid
  • Polyethylene tube caps are available in 8-cap strips (CLS4418)
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)