주요 문서
BR781535
Brand®1.2 ML Tubes
strip of 8 caps, polyethylene (cap)
동의어(들):
Accessories, Caps, Sample Storage, Tube racks, Tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122804
NACRES:
NB.22
material
polyethylene (cap)
polypropylene (tubes and rack)
무균
non-sterile
특징
strip of 8 caps
포장
pack of 120
제조업체/상표
BRAND 781535
용량
1.2 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase and Pyrogens
법적 정보
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)