material
canted neck
high-density polyethylene cap
polystyrene
rectangular bottom flask
vent cap
무균
sterile; γ-irradiated
특징
cap
closure type Vented cap
포장
pack of 5
case of 50
제조업체/상표
Corning 431465
표면적
150 cm2
작업 용적
30-45 mL
결합 유형
non-treated surface
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
문서
Corning® U-shaped 150 and 175 cm2 Flasks Demonstrate Same Cell Growth as Traditional Rectangular Design