CLS3836
Corning® TC treated 1536 well microplates
black, clear bottom, low base, w/o lid, sterile
동의어(들):
1536 multiwell plates, 1536 well microplates, 1536 well microtiter plates, 1536 well plates
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.13
material:
clear wells
polystyrene plate
square wells
polystyrene plate
square wells
추천 제품
material
clear wells
polystyrene plate
square wells
무균
sterile
특징
lid: no
black, clear bottom
포장
case of 100 ea
제조업체/상표
Corning 3836
크기
1536 wells
웰 용적
12.5 μL
웰 작업 용적
5-8 μL
색상
black
적합성
suitable for (cell cuture)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
- Superior performance compared to other available commercial microplates: lower CV values, excellent signal dynamic range due to low background fluorescence and enhanced signal intensity
- Optimized for automation with bar coding and standard readers
- Surface treated for optimal cell attachment
- Flat bottom wells with lid are compatible with automated dispensers including the PerkinElmer® FlexDrop
- Sterile and certified nonpyrogenic
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.