주요 문서
CLS7246
Corning® non-treated 1536 well microplates
black, high base, w/o lid, non-sterile
동의어(들):
1536 multiwell plates, 1536 well microplates, 1536 well microtiter plates, 1536 well plates
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.15
material:
black
polystyrene plate
square wells
material
black
polystyrene plate
square wells
무균
non-sterile
특징
lid: no
포장
case of 50 ea
제조업체/상표
Corning 7246
크기
1536 wells
웰 용적
12.5 μL
웰 작업 용적
1-8 μL
색상
black
적합성
suitable for (cell cuture)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)