주요 문서
CLS3822
Corning® 384 well microplate, low volume
Tissue Culture (TC)-treated surface, black polystyrene, round bottom, sterile, lid, pack of 10
동의어(들):
384 multiwell plates
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.24
material:
black bottom
black polystyrene
round bottom
material
black bottom
black polystyrene
round bottom
무균
sterile
특징
lid
skirt
포장
pack of 10
case of 50
제조업체/상표
Corning 3822
최대 용적
50 μL
크기
384 wells
작업 용적
40 μL
색상
black
적합성
suitable for (molecular, validated for the FLIPR reader)
결합 유형
Tissue Culture (TC)-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)